Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human YWHAE Protein
A cDNA sequence encoding the YWHAE was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 5210.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 7531 |
---|---|
Name | YWHAE Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | YWHAE |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15975319
|
enQuireBio™
QP13985-5UG |
5 μg |
131.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15965319
|
enQuireBio™
QP13985-20UG |
20 μg |
203.00 CHF
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15955319
|
enQuireBio™
QP13985-1MG |
1 mg |
5210.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
7531 | |
Research Use Only | |
YWHAE | |
Human | |
Untagged | |
The YWHAE solution (1 mg/1ml) contains phosphate buffered Saline (pH 7.4), 1mM DTT and 10% glycerol. |
YWHAE Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MDDREDLVYQ AKLAEQAERY DEMVESMKKV AGMDVELTVE ERNLLSVAYK NVIGARRASW RIISSIEQKE ENKGGEDKLK MIREYRQMVE TELKLICCDI LDVLDKHLIP AANTGESKVF YYKMKGDYHR YLAEFATGND RKEAAENSLV AYKAASDIAM TELPPTHPIR LGLALNFSVF YYEILNSPDR ACRLAKAAFD DAIAELDTLS EESYKDSTLI MQLLRDNLTL WTSDMQGDGE EQNKEALQDV EDENQ | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |