Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human YBX1 Protein
A cDNA sequence encoding the YBX1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name YBX1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15985309
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13982-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15975309
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13982-20UG
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15965309
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13982-1MG
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
YBX1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
YBX1 protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 20% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSSEAET QQPPAAPPAA PALSAADTKP GTTGSGAGSG GPGGLTSAAP AGGDKKVIAT KVLGTVKWFN VRNGYGFINR NDTKEDVFVH QTAIKKNNPR KYLRSVGDGE TVEFDVVEGE KGAEAANVTG PGGVPVQGSK YAADRNHYRR YPRRRGPPRN YQQNYQNSES GEKNEGSESA PEGQAQQRRP YRRRRFPPYY MRRPYGRRPQ YSNPPVQGEV MEGADNQGAG EQGRPVRQNM YRGYRPRFRR GPPRQRQPRE DGNEEDKENQ GDETQGQQPP QRRYRRNFNY RRRRPENPKP QDGKETKAAD PPAENSSAPE AEQGGAE
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.