Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human XPA Protein
A cDNA sequence encoding the XPA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name XPA Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15985279
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13972-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15975279
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13972-20UG
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15965279
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13972-1MG
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
XPA Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
XPA protein solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAAADGA LPEAAALEQP AELPASVRAS IERKRQRALM LRQARLAARP YSATAAAATG GMANVKAAPK IIDTGGGFIL EEEEEEEQKI GKVVHQPGPV MEFDYVICEE CGKEFMDSYL MNHFDLPTCD NCRDADDKHK LITKTEAKQE YLLKDCDLEK REPPLKFIVK KNPHHSQWGD MKLYLKLQIV KRSLEVWGSQ EALEEAKEVR QENREKMKQK KFDKKVKELR RAVRSSVWKR ETIVHQHEYG PEENLEDDMY RKTCTMCGHE LTYEKM
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.