Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human WIBG Protein
A cDNA sequence encoding the WIBG was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Name | WIBG Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15965239
|
enQuireBio™
QP13958-2UG |
2 μg |
131.00 CHF
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15945239
|
enQuireBio™
QP13958-10UG |
10 μg |
203.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15955239
|
enQuireBio™
QP13958-1MG |
1 mg |
7525.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
WIBG Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
WIBG Human solution containing 20mM Tris pH 8.0, 0.1M NaCl and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MEAAGSPAAT ETGKYIASTQ RPDGTWRKQR RVKEGYVPQE EVPVYENKYV KFFKSKPELP PGLSPEATAP VTPSRPEGGE PGLSKTAKRN LKRKEKRRQQ QEKGEAEALS RTLDKVSLEE TAQLPSAPQG SRAAPTAASD QPDSAATTEK AKKIKNLKKK LRQVEELQQR IQAGEVSQPS KEQLEKLARR RALEEELEDL ELGLLEHHHH HH | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |