Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human VTA1 Protein
A cDNA sequence encoding the VTA1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name | VTA1 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15965209
|
enQuireBio™
QP13948-5UG |
5 μg |
131.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15955209
|
enQuireBio™
QP13948-20UG |
20 μg |
203.00 CHF
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15945209
|
enQuireBio™
QP13948-1MG |
1 mg |
3905.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
VTA1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
VTA1 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2mM DTT, 10% glycerol and 200mM NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMAALAP LPPLPAQFKS IQHHLRTAQE HDKRDPVVAY YCRLYAMQTG MKIDSKTPEC RKFLSKLMDQ LEALKKQLGD NEAITQEIVG CAHLENYALK MFLYADNEDR AGRFHKNMIK SFYTASLLID VITVFGELTD ENVKHRKYAR WKATYIHNCL KNGETPQAGP VGIEEDNDIE ENEDAGAASL PTQPTQPSSS STYDPSNMPS GNYTGIQIPP GAHAPANTPA EVPHSTGVAS NTIQPTPQTI PAIDPALFNT ISQGDVRLTP EDFARAQKYC KYAGSALQYE DVSTAVQNLQ KALKLLTTGR E | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |