Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human VEGF 121 (aa 207-327) Protein
Artikelnummer. 18176130
Click to view available options
Zusammensetzung:
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in HCl mit BSA als Trägerprotein
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in HCl.
Molekulargewicht:
14 kDa
14 kDa Monomer
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
Artikelnummer. 18176130
Marke: R&D Systems™ 4644VS010
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
Measured in a cell proliferation assay using HUVEC human umbilical vein endothelial cells. Conn, G. et al. (1990) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 87:1323. The ED50 for this effect is 1.00-8.00 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusammensetzung Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in HCl mit BSA als Trägerprotein
Gen-ID (Entrez) 7422
Molekulargewicht 14 kDa Monomer
Name VEGF 121, aa 207-327
Menge 10 μg
Quelle E. coli-derived human VEGF protein Ala207-Arg327,with an N-terminal Met & Pro208-Arg327
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Strukturform Disulfide-linked homodimer
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Reinheits- oder Qualitätsgrad 95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.