Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human VBP1 Protein
A cDNA sequence encoding the VBP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name VBP1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15965149
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13928-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15955149
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13928-20UG
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15945149
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13928-1MG
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
VBP1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
VBP1 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 50% glycerol and 2mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAAVKDS CGKGEMATGN GRRLHLGIPE AVFVEDVDSF MKQPGNETAD TVLKKLDEQY QKYKFMELNL AQKKRRLKGQ IPEIKQTLEI LKYMQKKKES TNSMETRFLL ADNLYCKASV PPTDKVCLWL GANVMLEYDI DEAQALLEKN LSTATKNLDS LEEDLDFLRD QFTTTEVNMA RVYNWDVKRR NKDDSTKNKA
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.