Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UTI Protein
A cDNA sequence encoding the UTI was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 215.00 CHF
Spezifikation
Name | UTI Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Biologische Aktivität | Human UTI has an activity of 2390IU/mg. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15955538
|
enQuireBio™
QP10909-2.5MG |
2.5 mg |
131.00 CHF
2.50 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15965538
|
enQuireBio™
QP10909-5MG |
5 mg |
131.00 CHF
5 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15945538
|
enQuireBio™
QP10909-10MG |
10 mg |
215.00 CHF
10 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
UTI Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
Human | |
Lyophilized from a (1 mg/ml) solution containing no additives. |
Research Use Only | |
Human UTI has an activity of 2390IU/mg. | |
Human | |
Untagged |