Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human USP46 Protein
A cDNA sequence encoding the USP46 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 1735.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 64854
Name USP46 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Gensymbol USP46
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15985099
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13912-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15975099
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13912-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15965099
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13912-100UG
100 μg
1735.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
64854
Research Use Only
USP46
Human
His
The USP46 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT.
USP46 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMTVRNIA SICNMGTNAS ALEKDIGPEQ FPINEHYFGL VNFGNTCYCN SVLQALYFCR PFRENVLAYK AQQKKKENLL TCLADLFHSI ATQKKKVGVI PPKKFISRLR KENDLFDNYM QQDAHEFLNY LLNTIADILQ EEKKQEKQNG KLKNGNMNEP AENNKPELTW VHEIFQGTLT NETRCLNCET VSSKDEDFLD LSVDVEQNTS ITHCLRDFSN TETLCSEQKY YCETCCSKQE AQKRMRVKKL PMILALHLKR FKYMEQLHRY TKLSYRVVFP LELRLFNTSS DAVNLDRMYD LVAVVVHCGS GPNRGHYITI VKSHGFWLLF DDDIVEKIDA QAIEEFYGLT SDISKNSESG YILFYQSRE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.