Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UPRT Protein
A cDNA sequence encoding the UPRT was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Name UPRT Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15985069
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13902-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15965069
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13902-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15975069
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13902-1MG
1 mg
7525.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
UPRT Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
UPRT protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMATELQC PDSMPCHNQQ VNSASTPSPE QLRPGDLILD HAGGNRASRA KVILLTGYAH SSLPAELDSG ACGGSSLNSE GNSGSGDSSS YDAPAGNSFL EDCELSRQIG AQLKLLPMND QIRELQTIIR DKTASRGDFM FSADRLIRLV VEEGLNQLPY KECMVTTPTG YKYEGVKFEK GNCGVSIMRS GEAMEQGLRD CCRSIRIGKI LIQSDEETQR AKVYYAKFPP DIYRRKVLLM YPILSTGNTV IEAVKVLIEH GVQPSVIILL SLFSTPHGAK SIIQEFPEIT ILTTEVHPVA PTHFGQKYFG TD
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.