missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human UPK3A Protein

A cDNA sequence encoding the UPK3A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

131.00 CHF - 7525.00 CHF

Spezifikation

Name UPK3A Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15965059
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13898-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
15945059
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13898-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
15955059
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13898-1MG
1 mg
7525.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

UPK3A Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
UPK3A protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 150mM NaCl, 2mM DTT and 20% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMVNLQP QLASVTFATN NPTLTTVALE KPLCMFDSKE ALTGTHEVYL YVLVDSAISR NASVQDSTNT PLGSTFLQTE GGRTGPYKAV AFDLIPCSDL PSLDAIGDVS KASQILNAYL VRVGANGTCL WDPNFQGLCN PPLSAATEYR FKYVLVNMST GLVEDQTLWS DPIRTNQLTP YSTIDTWPGR RSGG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications