Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ULBP1 Protein
A cDNA sequence encoding the ULBP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name | ULBP1 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15985009
|
enQuireBio™
QP13885-HIS-2UG |
2 μg |
131.00 CHF
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15995009
|
enQuireBio™
QP13885-HIS-5UG |
5 μg |
131.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15965009
|
enQuireBio™
QP13885-HIS-10UG |
10 μg |
203.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15975009
|
enQuireBio™
QP13885-HIS-20UG |
20 μg |
203.00 CHF
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15905019
|
enQuireBio™
QP13885-HIS-EC-1MG |
1 mg |
3905.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
ULBP1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The ULBP1 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 150mM NaCl and 30% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMGWVDT HCLCYDFIIT PKSRPEPQWC EVQGLVDERP FLHYDCVNHK AKAFASLGKK VNVTKTWEEQ TETLRDVVDF LKGQLLDIQV ENLIPIEPLT LQARMSCEHE AHGHGRGSWQ FLFNGQKFLL FDSNNRKWTA LHPGAKKMTE KWEKNRDVTM FFQKISLGDC KMWLEEFLMY WEQMLDPTKP PSLAPG | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |