Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UCHL3 Protein
A cDNA sequence encoding the UCHL3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name UCHL3 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Biologische Aktivität Specific activity: >3,000 pmole/min/ug. Measured by the hydrolysis of Ubiquitin-AMC at pH 8.0, at 37C.
Produkttyp Recombinant Protein
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15975528
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10906-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab:
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15965528
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10906-20UG
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab:
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15955528
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10906-1MG
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab:
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
UCHL3 Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MEGQRWLPLE ANPEVTNQFL KQLGLHPNWQ FVDVYGMDPE LLSMVPRPVC AVLLLFPITE KYEVFRTEEE EKIKSQGQDV TSSVYFMKQT ISNACGTIGL IHAIANNKDK MHFESGSTLK KFLEESVSMS PEERARYLEN YDAIRVTHET SAHEGQTEAP SIDEKVDLHF IALVHVDGHL YELDGRKPFP INHGETSDET LLEDAIEVCK KFMERDPDEL RFNAIALSAA
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Specific activity: >3,000 pmole/min/ug. Measured by the hydrolysis of Ubiquitin-AMC at pH 8.0, at 37C.
Human
His
The UCHL3 protein solution (1 mg/1ml) is formulated in 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0)1mM DTT and 10% glycerol.