Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ubiquitin K48R Protein
A cDNA sequence encoding the Ubiquitin K48R was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 4050.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 7311; 7314; 6233; 7316 |
---|---|
Name | Ubiquitin K48R Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | RPS27A; UBB; UBC; UBA52 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15974969
|
enQuireBio™
QP13871-5UG |
5 μg |
131.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15964969
|
enQuireBio™
QP13871-20UG |
20 μg |
203.00 CHF
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15954969
|
enQuireBio™
QP13871-1MG |
1 mg |
4050.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
7311; 7314; 6233; 7316 | |
Research Use Only | |
RPS27A; UBB; UBC; UBA52 | |
Human | |
Untagged | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |
Ubiquitin K48R Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
Diluted in PBS plus 5% glycerol. |