Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UBE2Z Protein
A cDNA sequence encoding the UBE2Z was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Name | UBE2Z Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15974959
|
enQuireBio™
QP13869-2UG |
2 μg |
131.00 CHF
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15954959
|
enQuireBio™
QP13869-10UG |
10 μg |
203.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15964959
|
enQuireBio™
QP13869-1MG |
1 mg |
7525.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
UBE2Z Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The UBE2Z solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSIYKEP PPGMFVVPDT VDMTKIHALI TGPFDTPYEG GFFLFVFRCP PDYPIHPPRV KLMTTGNNTV RFNPNFYRNG KVCLSILGTW TGPAWSPAQS ISSVLISIQS LMTENPYHNE PGFEQERHPG DSKNYNECIR HETIRVAVCD MMEGKCPCPE PLRGVMEKSF LEYYDFYEVA CKDRLHLQGQ TMQDPFGEKR GHFDYQSLLM RLGLIRQKVL ERLHNENAEM DSDSSSSGTE TDLHGSLRV | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |