Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UBE2N Protein
A cDNA sequence encoding the UBE2N was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name UBE2N Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15984949
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13866-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15974949
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13866-20UG
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15964949
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13866-1MG
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
UBE2N Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
UBE2N solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 0.1M NaCl and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAGLPRRIIK ETQRLLAEPV PGIKAEPDES NARYFHVVIA GPQDSPFEGG TFKLELFLPE EYPMAAPKVR FMTKIYHPNV DKLGRICLDI LKDKWSPALQ IRTVLLSIQA LLSAPNPDDP LANDVAEQWK TNEAQAIETA RAWTRLYAMN NI
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.