Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UBE2J2 Protein
A cDNA sequence encoding the UBE2J2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name UBE2J2 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15964939
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13862-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15954939
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13862-20UG
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15944939
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13862-1MG
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
UBE2J2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The UBE2J2 solution (1 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 200mM NaCl, 1mM DTT and 30% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMSSTSS KRAPTTATQR LKQDYLRIKK DPVPYICAEP LPSNILEWHY VVRGPEMTPY EGGYYHGKLI FPREFPFKPP SIYMITPNGR FKCNTRLCLS ITDFHPDTWN PAWSVSTILT GLLSFMVEKG PTLGSIETSD FTKRQLAVQS LAFNLKDKVF CELFPEVVEE IKQKQKAQDE LSSRPQTLPL PDVVPDGETH LVQNGIQLLN GHAPGAVPNL AGLQQANRHH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.