Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UBE2A Protein
A cDNA sequence encoding the UBE2A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3270.00 CHF
Spezifikation
Name | UBE2A Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15964909
|
enQuireBio™
QP13852-5UG |
5 μg |
131.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15954909
|
enQuireBio™
QP13852-25UG |
25 μg |
203.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15944909
|
enQuireBio™
QP13852-1MG |
1 mg |
3270.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
UBE2A Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
UBE2A Human solution containing 20mM Tris HCl pH 8.0, 1mM DTT, 1mM EDTA and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSTPARRRLM RDFKRLQEDP PAGVSGAPSE NNIMVWNAVI FGPEGTPFED GTFKLTIEFT EEYPNKPPTV RFVSKMFHPN VYADGSICLD ILQNRWSPTY DVSSILTSIQ SLLDEPNPNS PANSQAAQLY QENKREYEKR VSAIVEQSWR DC | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |