Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TYRP1 Protein
A cDNA sequence encoding the TYRP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 1735.00 CHF
Spezifikation
Name | TYRP1 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15944889
|
enQuireBio™
QP13846-1UG |
1 μg |
131.00 CHF
1 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15964889
|
enQuireBio™
QP13846-5UG |
5 μg |
203.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15954889
|
enQuireBio™
QP13846-50UG |
50 μg |
1735.00 CHF
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
TYRP1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
TYRP1 protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
ADLQFPRQCA TVEALRSGMC CPDLSPVSGP GTDRCGSSSG RGRCEAVTAD SRPHSPQYPH DGRDDREVWP LRFFNRTCHC NGNFSGHNCG TCRPGWRGAA CDQRVLIVRR NLLDLSKEEK NHFVRALDMA KRTTHPLFVI ATRRSEEILG PDGNTPQFEN ISIYNYFVWT HYYSVKKTFL GVGQESFGEV DFSHEGPAFL TWHRYHLLRL EKDMQEMLQE PSFSLPYWNF ATGKNVCDIC TDDLMGSRSN FDSTLISPNS VFSQWRVVCD SLEDYDTLGT LCNSTEDGPI RRNPAGNVAR PMVQRLPEPQ DVAQCLEVGL FDTPPFYSNS TNSFRNTVEG YSDPTGKYDP AVRSLHNLAH LFLNGTGGQT HLSPNDPIFV LLHTFTDAVF DEWLRRYNAD ISTFPLENAP IGHNRQYNMV PFWPPVTNTE MFVTAPDNLG YTYEIQWPSR EFSVPEHHHH HH | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |