Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TSR2 Protein
A cDNA sequence encoding the TSR2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 1735.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 90121
Name TSR2 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Gensymbol TSR2
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15984839
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13830-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15974839
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13830-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15964839
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13830-100UG
100 μg
1735.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
90121
Research Use Only
TSR2
Human
His
TSR2 protein solution (0.5 mg/ml) containing PBS buffer (pH 7.4) and 10% glycerol.
TSR2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAGAAED ARALFRAGVC AALEAWPALQ IAVENGFGGV HSQEKAKWLG GAVEDYFMRN ADLELDEVED FLGELLTNEF DTVVEDGSLP QVSQQLQTMF HHFQRGDGAA LREMASCITQ RKCKVTATAL KTARETDEDE DDVDSVEEME VTATNDGAAT DGVCPQPEPS DPDAQTIKEE DIVEDGWTIV RRK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.