Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Trypsin-2 Protein
A cDNA sequence encoding the Trypsin-2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 725.00 CHF
Spezifikation
Name | Trypsin-2 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15945508
|
enQuireBio™
QP10899-1MG |
1 mg |
131.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15965508
|
enQuireBio™
QP10899-5MG |
5 mg |
203.00 CHF
5 Milligramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15955508
|
enQuireBio™
QP10899-50MG |
50 mg |
725.00 CHF
50 Milligramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Trypsin-2 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Human | |
Untagged | |
The protein was lyophilized without any additives. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MNLLLILTFV AAAVAAPFDD DDKIVGGYIC EENSVPYQVS LNSGYHFCGG SLISEQWVVS AGHCYKSRIQ VRLGEHNIEV LEGNEQFINA AKIIRHPKYN SRTLDNDILL IKLSSPAVIN SRVSAISLPT APPAAGTESL ISGWGNTLSS GADYPDELQC LDAPVLSQAE CEASYPGKIT NNMFCVGFLE GGKDSCQGDS GGPVVSNGEL QGIVSWGYGC AQKNRPGVYT KVYNYVDWIK DTIAANS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |