missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Trefoil factor 2 Protein

A DNA sequence encoding the Human Trefoil factor 2, was expressed in the hosts and tags indicated.

123.00 CHF - 2310.00 CHF

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_005414.1
Gen-ID (Entrez) 7032
Name Trefoil factor 2 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15992988
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10179-EC-5UG
5 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15972988
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10179-EC-20UG
20 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15962988
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10179-EC-100UG
100 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15982988
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10179-EC-250UG
250 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

NP_005414.1
Trefoil factor 2 Protein
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
EKPSPCQCSR LSPHNRTNCG FPGITSDQCF DNGCCFDSSV TGVPWCFHPL PKQESDQCVM EVSDRRNCGY PGISPEECAS RKCCFSNFIF EVPWCFFPKS VEDCHY
Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
7032
Research Use Only
TFF2
The ED50 as determined by a chemotaxis bioassay using human MCF-7 cells is less than 10 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 1.0 M 105 IU/mg.
Human
Untagged
0.2 um filtered 20 mM PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, lyophilized
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications