Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TRDMT1 Protein
A cDNA sequence encoding the TRDMT1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Name TRDMT1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15964769
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13807-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15944769
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13807-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15954769
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13807-1MG
1 mg
7525.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
TRDMT1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The TRDMT1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 0.1M NaCl and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMEPLRV LELYSGVGGM HHALRESCIP AQVVAAIDVN TVANEVYKYN FPHTQLLAKT IEGITLEEFD RLSFDMILMS PPCQPFTRIG RQGDMTDSRT NSFLYILDIL PRLQKLPKYI LLENVKGFEV SSTRDLLIQT IENCGFQYQE FLLSPTSLGI PNSRLRYFLI AKLQSEPLPF QAPGQVLMEF PKIESVHPQK YAMDVENKIQ EKNVEPNISF DGSIQCSGKD AILFKLETAE EIHRKNQQDS DLSVKMLKDF LEDDTDVNQY LLPPKSLLRY ALLLDIVQPT CRRSVCFTKG YGSYIEGTGS VLQTAEDVQV ENIYKSLTNL SQEEQITKLL ILKLRYFTPK EIANLLGFPP EFGFPEKITV KQRYRLLGNS LNVHVVAKLI KILYE
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.