Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TPSAB1 Protein
A cDNA sequence encoding the TPSAB1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Name TPSAB1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15964739
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13798-HIS-INSECT-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15944739
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13798-HIS-INSECT-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15954739
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13798-HIS-INSECT-1MG
1 mg
7525.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
TPSAB1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
TPSAB1 protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 20% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
IVGGQEAPRS KWPWQVSLRV HGPYWMHFCG GSLIHPQWVL TAAHCVGPDV KDLAALRVQL REQHLYYQDQ LLPVSRIIVH PQFYTAQIGA DIALLELEEP VNVSSHVHTV TLPPASETFP PGMPCWVTGW GDVDNDERLP PPFPLKQVKV PIMENHICDA KYHLGAYTGD DVRIVRDDML CAGNTRRDSC QGDSGGPLVC KVNGTWLQAG VVSWGEGCAQ PNRPGIYTRV TYYLDWIHHY VPKKPHHHHH H
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.