Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TOR1A Protein
A cDNA sequence encoding the TOR1A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name TOR1A Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15984699
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13786-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15974699
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13786-20UG
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15964699
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13786-1MG
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
TOR1A Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The TOR1A solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MVEPISLGLA LAGVLTGYIY PRLYCLFAEC CGQKRSLSRE ALQKDLDDNL FGQHLAKKII LNAVFGFINN PKPKKPLTLS LHGWTGTGKN FVSKIIAENI YEGGLNSDYV HLFVATLHFP HASNITLYKD QLQLWIRGNV SACARSIFIF DEMDKMHAGL IDAIKPFLDY YDLVDGVSYQ KAMFIFLSNA GAERITDVAL DFWRSGKQRE DIKLKDIEHA LSVSVFNNKN SGFWHSSLIH RNLIDYFVPF LPLEYKHLKM CIRVEMQSRG YEIDEDIVSR VAEEMTFFPK EERVFSDKGC KTVFTKLDYY YDD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.