Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TOMM20 Protein
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
2 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
2 Mikrogramm
Spezifikation
Spezifikation
| Name | TOMM20 Protein |
| Menge | 2 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Spezies | E. coli |
| Proteinmarkierung | His |
| Sequenz | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSDRKRRSD PNFKNRLRER RKKQKLAKER AGLSKLPDLK DAEAVQKFFL EEIQLGEELL AQGEYEKGVD HLTNAIAVCG QPQQLLQVLQ QTLPPPVFQM LLTKLPTISQ RIVSAQSLAE DDVE |
| Puffer | The TOMM20 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 20% glycerol and 2mM DTT. |
| Mehr anzeigen |