Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TNNI2 Protein
A cDNA sequence encoding the TNNI2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 1735.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 7136
Name TNNI2 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Gensymbol TNNI2
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15964669
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13776-HIS-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15954669
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13776-HIS-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15944669
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13776-HIS-100UG
100 μg
1735.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
7136
Research Use Only
TNNI2
Human
His
The TNNI2 solution (0.25 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2M Urea, 20% glycerol and 0.2M NaCl.
TNNI2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGDEEKRNRA ITARRQHLKS VMLQIAATEL EKEESRREAE KQNYLAEHCP PLHIPGSMSE VQELCKQLHA KIDAAEEEKY DMEVRVQKTS KELEDMNQKL FDLRGKFKRP PLRRVRMSAD AMLKALLGSK HKVCMDLRAN LKQVKKEDTE KERDLRDVGD WRKNIEEKSG MEGRKKMFES ES
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.