Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TNIP1 Protein
A cDNA sequence encoding the TNIP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 1590.00 CHF
Spezifikation
Name | TNIP1 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15954659
|
enQuireBio™
QP13774-1UG |
1 μg |
131.00 CHF
1 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15974659
|
enQuireBio™
QP13774-5UG |
5 μg |
203.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15964659
|
enQuireBio™
QP13774-50UG |
50 μg |
1590.00 CHF
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
TNIP1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The TNIP1 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 7.5), 20% glycerol, 5mM DTT and 200mM NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSNVTASPTA PACPSDKPAP VQKPPSSGTS SEFEVVTPEE QNSPESSSHA NAMALGPLPR EDGNLMLHLQ RLETTLSVCA EEPDHGQLFT HLGRMALEFN RLASKVHKNE QRTSILQTLC EQLRKENEAL KAKLDKGLEQ RDQAAERLRE ENLELKKLLM SNGNKEGASG RPGSPKMEGT GKKAVAGQQQ ASVTAGKVPE VVALGAAEKK VKMLEQQRSE LLEVNKQWDQ HFRSMKQQYE QKITELRQKL ADLQKQVTDL EAEREQKQRD FDRKLLLAKS KIEMEETDKE QLTAEAKELR QKVKYLQDQL SPLTRQREYQ EKEIQRLNKA LEEALSIQTP PSSPPTAFGS PEGAGALLRK QELVTQNELL KQQVKIFEED FQRERSDRER MNEEKEELKK QVEKLQAQVT LSNAQLKAFK DEEKAREALR QQKRKAKA | |
Greater than 75.0% as determined by SDS-PAGE. |