Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TNFRSF8 igG-His Protein
A cDNA sequence encoding the TNFRSF8 igG-His was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 943
Name TNFRSF8 igG-His Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Gensymbol TNFRSF8
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15984649
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13772-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15964649
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13772-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15974649
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13772-1MG
1 mg
7525.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
943
Research Use Only
TNFRSF8
Human
His
TNFRSF8 protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
TNFRSF8 igG-His Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
Baculovirus
ADPFPQDRPF EDTCHGNPSH YYDKAVRRCC YRCPMGLFPT QQCPQRPTDC RKQCEPDYYL DEADRCTACV TCSRDDLVEK TPCAWNSSRV CECRPGMFCS TSAVNSCARC FFHSVCPAGM IVKFPGTAQK NTVCEPASPG VSPACASPEN CKEPSSGTIP QAKPTPVSPA TSSASTMPVR GGTRLAQEAA SKLTRAPDSP SSVGRPSSDP GLSPTQPCPE GSGDCRKQCE PDYYLDEAGR CTACVSCSRD DLVEKTPCAW NSSRTCECRP GMICATSATN SCARCVPYPI CAAETVTKPQ DMAEKDTTFE APPLGTQPDC NPTPENGEAP ASTSPTQSLL VDSQASKTLP IPTSAPVALS STGKAAAFES RACSLEPKSC DKTHTCPPCP APELLGGPSV FLFPPKPKDT LMISRTPEVT CVVVDVSHED PEVKFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQYNSTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKALPA PIEKTISKAK GQPREPQVYT LPPSRDELTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTTPPVLDS DGSFFLYSKL TVDKSRWQQG NVFSCSVMHE ALHNHYTQKS LSLSPGKHHH HHH
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.