Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TNFRSF14 Protein
A cDNA sequence encoding the TNFRSF14 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 8740
Name TNFRSF14 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Gensymbol TNFSF14
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15964639
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13768-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15954639
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13768-25UG
25 μg
203.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15944639
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13768-1MG
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
8740
Research Use Only
TNFSF14
Human
His
The TNFRSF14 solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl (pH 8.0), 0.1M NaCl and 10% glycerol.
TNFRSF14 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSLPSCKED EYPVGSECCP KCSPGYRVKE ACGELTGTVC EPCPPGTYIA HLNGLSKCLQ CQMCDPAMGL RASRNCSRTE NAVCGCSPGH FCIVQDGDHC AACRAYATSS PGQRVQKGGT ESQDTLCQNC PPGTFSPNGT LEECQHQTKC SWLVTKAGAG TSSSHWV
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.