Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TNFRSF12A / FN14 / TWEAKR Protein
A DNA sequence encoding the Human TNFRSF12A / FN14 / TWEAKR, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP10331-ec-5ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15983528
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
NP_057723.1
TNFRSF12A / FN14 / TWEAKR Protein
Research Use Only
TNFRSF12A
The ED50 as determined by inhibiting TWEAK- dependent proliferation of human umbilical vein endothelial cells (HUVEC) is less than 30 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 3.3 M 104 IU/mg, in the presence of 15 ng/ml of rHuTWEAK.
Human
Untagged
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
51330
5 μg
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
EQAPGTAPCS RGSSWSADLD KCMDCASCRA RPHSDFCLGC AAAPPAPFRL LWP
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE and HPLC.