Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TNFRSF10A Protein
A cDNA sequence encoding the TNFRSF10A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 8797
Name TNFRSF10A Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Gensymbol TNFRSF10A
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15965568
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10918-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15945568
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10918-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15955568
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10918-1MG
1 mg
7525.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
8797
Research Use Only
TNFRSF10A
Human
His
TNFRSF10A protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
TNFRSF10A Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
Baculovirus
ASGTEAAAAT PSKVWGSSAG RIEPRGGGRG ALPTSMGQHG PSARARAGRA PGPRPAREAS PRLRVHKTFK FVVVGVLLQV VPSSAATIKL HDQSIGTQQW EHSPLGELCP PGSHRSEHPG ACNRCTEGVG YTNASNNLFA CLPCTACKSD EEERSPCTTT RNTACQCKPG TFRNDNSAEM CRKCSRGCPR GMVKVKDCTP WSDIECVHKE SGNGHNLEHH HHHH
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.