Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TNFR2 / CD120b / TNFRSF1B Protein
A DNA sequence encoding the Human TNFR2 / CD120b / TNFRSF1B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP10375-ec-100ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15953668
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
NP_001057.1
TNFR2 / CD120b / TNFRSF1B Protein
Research Use Only
TNFRSF1B
The ED50 as determined by its ability to inhibit the TNF-alpha mediated cytotoxicity in the L-929 cells is less than 0.2 ug/ml, corresponding to a specific activity of > 5000 IU/mg in the presence of 0.25 ng/mL of rHuTNF-alpha.
Human
Untagged
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
7133
100 μg
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
MPAQVAFTPY APEPGSTCRL REYYDQTAQM CCSKCSPGQH AKVFCTKTSD TVCDSCEDST YTQLWNWVPE CLSCGSRCSS DQVETQACTR EQNRICTCRP GWYCALSKQE GCRLCAPLRK CRPGFGVARP GTETSDVVCK PCAPGTFSNT TSSTDICRPH QICNVVAIPG NASMDAVCTS TSPT
Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC.