Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TKT Protein
A cDNA sequence encoding the TKT was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Name TKT Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15964609
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13758-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15944609
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13758-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15954609
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13758-1MG
1 mg
7525.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
TKT Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The TKT solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 100mM Nacl, 1mM DTT and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MESYHKPDQQ KLQALKDTAN RLRISSIQAT TAAGSGHPTS CCSAAEIMAV LFFHTMRYKS QDPRNPHNDR FVLSKGHAAP ILYAVWAEAG FLAEAELLNL RKISSDLDGH PVPKQAFTDV ATGSLGQGLG AACGMAYTGK YFDKASYRVY CLLGDGELSE GSVWEAMAFA SIYKLDNLVA ILDINRLGQS DPAPLQHQMD IYQKRCEAFG WHAIIVDGHS VEELCKAFGQ AKHQPTAIIA KTFKGRGITG VEDKESWHGK PLPKNMAEQI IQEIYSQIQS KKKILATPPQ EDAPSVDIAN IRMPSLPSYK VGDKIATRKA YGQALAKLGH ASDRIIALDG DTKNSTFSEI FKKEHPDRFI ECYIAEQNMV SIAVGCATRN RTVPFCSTFA AFFTRAFDQI RMAAISESNI NLCGSHCGVS IGEDGPSQMA LEDLAMFRSV PTSTVFYPSD GVATEKAVEL AANTKGICFI RTSRPENAII YNNNEDFQVG QAKVVLKSKD DQVTVIGAGV TLHEALAAAE LLKKEKINIR VLDPFTIKPL DRKLILDSAR ATKGRILTVE DHYYEGGIGE AVSSAVVGEP GITVTHLAVN RVPRSGKPAE LLKMFGIDRD AIAQAVRGLI TKA
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.