Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TIPIN Protein
A cDNA sequence encoding the TIPIN was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Name TIPIN Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15974599
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13755-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15954599
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13755-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15964599
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13755-1MG
1 mg
7525.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
TIPIN Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The TIPIN solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 1mM DTT and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMLEPQEN GVIDLPDYEH VEDETFPPFP PPASPERQDG EGTEPDEESG NGAPVPVPPK RTVKRNIPKL DAQRLISERG LPALRHVFDK AKFKGKGHEA EDLKMLIRHM EHWAHRLFPK LQFEDFIDRV EYLGSKKEVQ TCLKRIRLDL PILHEDFVSN NDEVAENNEH DVTSTELDPF LTNLSESEMF ASELSRSLTE EQQQRIERNK QLALERRQAK LLSNSQTLGN DMLMNTPRAH TVEEVNTDED QKEESNGLNE DILDNPCNDA IANTLNEEET LLDQSFKNVQ QQLDATSRNI TEAR
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.