missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human TIM-4 Fc Chimera Protein

Artikelnummer. 18756056
Ansicht ändern
Click to view available options
Recombinant Human TIM-4 Fc Chimera Protein, Carrier-Free
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
18756056 Recombinant Human TIM-4 Fc Chimera Protein, Carrier-Free
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18756056 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 9300TM050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.

The Recombinant Human TIM-4 Fc Chimera Protein is derived from HEK293. The Recombinant Human TIM-4 Fc Chimera Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.

Bestellinformation

The product is shipped at ambient temperature.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Anwendung) Bioactivity
Quelle Human embryonic kidney cell,HEK293-derived human TIM-4 protein, (N-terminus) Human TIM-4 (Glu25-Gln314) Accession &Num; Q96H15 IEGRMD Human IgG1 (Pro100-Lys330) (C-terminus)
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Konjugat Unconjugated
Produktlinie R&D Systems

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.