Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TIE1 Fc Protein
A cDNA sequence encoding the TIE1 Fc was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 5500.00 CHF
Spezifikation
Name TIE1 Fc Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15964579
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13750-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15944579
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13750-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15954579
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13750-1MG
1 mg
5500.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
TIE1 Fc Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
Untagged
TIE-1 Fc Chimera was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) sterile solution containing 20mM Tris, 0.5M NaCl, 10% Sucrose.
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
MVWRVPPFLL PILFLASHVG AAVDLTLLAN LRLTDPQRFF LTCVSGEAGA GRGSDAWGPP LLLEKDDRIV RTPPGPPLRL ARNGSHQVTL RGFSKPSDLV GVFSCVGGAG ARRTRVIYVH NSPGAHLLPD KVTHTVNKGD TAVLSARVHK EKQTDVIWKS NGSYFYTLDW HEAQDGRFLL QLPNVQPPSS GIYSATYLEA SPLGSAFFRL IVRGCGAGRW GPGCTKECPG CLHGGVCHDH DGECVCPPGF TGTRCEQACR EGRFGQSCQE QCPGISGCRG LTFCLPDPYG CSCGSGWRGS QCQEACAPGH FGADCRLQCQ CQNGGTCDRF SGCVCPSGWH GVHCEKSDRI PQILNMASEL EFNLETMPRI NCAAAGNPFP VRGSIELRKP DGTVLLSTKA IVEPEKTTAE FEVPRLVLAD SGFWECRVST SGGQDSRRFK VNVKVPPVPL AAPRLLTKQS RQLVVSPLVS FSGDGPISTV RLHYRPQDST MDWSTIVVDP SENVTLMNLR PKTGYSVRVQ LSRPGEGGEG AWGPPTLMTT DCPEPLLQPW LEGWHVEGTD RLRVSWSLPL VPGPLVGDGF LLRLWDGTRG QERRENVSSP QARTALLTGL TPGTHYQLDV QLYHCTLLGP ASPPAHVLLP PSGPPAPRHL HAQALSDSEI QLTWKHPEAL PGPISKYVVE VQVAGGAGDP LWIDVDRPEE TSTIIRGLNA STRYLFRMRA SIQGLGDWSN TVEESTLGNG LQAEGPVQES RAAEEGLDQQ LILAVVGSVS ATCLTILAAL LTLVCIRRSC LHRRRTFTYQ SGSGEETILQ FSSGTLTLTR RPKLQPEPLS YPVLEWEDIT FEDLIGEGNF GQVIRAMIKK DGLKMNAAIK MLKEYASEND HRDFAGELEV LCKLGHHPNI INLLGACKNR
Greater than 90.0% as determined by:(A) Analysis by RP-HPLC. (B) Analysis by SDS-PAGE.