missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human Thrombopoietin/TPO Protein, CF

Artikelnummer. 30306037
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
250 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
250 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30306037

Marke: R&D Systems™ BTTPO01M

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

Measured in a cell proliferation assay using MO7e human megakaryocytic leukemic cells. Avanzi, G. et al. (1988) Br. J. Haematol. 69:359. The ED50 for this effect is 0.0500-0.500 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_000451.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bioactivity
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in Acetonitrile and TFA with Trehalose.
Gen-ID (Entrez) 7066
Molekulargewicht M.W.-theoretical: 19 kDa, M.W.-observed: 18-19 kDa, under reducing conditions.
Menge 1 mg
Quelle E. coli-derived human Thrombopoietin/Tpo protein Ser22-Leu195
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Endotoxin-Konzentration <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method.
Gen-Alias Megakaryocyte colony-stimulating factor, Megakaryocyte growth and development factor, megakaryocyte stimulating factor, MGDF, MGDFC-mpl ligand, MKCSF, MK-CSF, ML, MPL ligand, MPLLG, MPLLGMGC163194, Myeloproliferative leukemia virus oncogene ligand, THCYT1, THPO, thrombopoietin, thrombopoietin nirs variant 1, Tpo, TPOMKCSF
Konjugat Unconjugated
Rekonstitution Reconstitute the 10 μg size at 100 μg/mL in water. Reconstitute all other sizes at 500 μg/mL in water.
Protein Thrombopoietin/THPO
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt