Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Thrombopoietin / THPO Protein
Recombinant Protein
107.00 CHF - 5935.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_000451.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 7066 |
Name | Thrombopoietin / THPO Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15955739
|
enQuireBio™
QP5227-2UG |
2 μg |
107.00 CHF
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15935739
|
enQuireBio™
QP5227-10UG |
10 μg |
251.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15965739
|
enQuireBio™
QP5227-500UG |
500 μg |
3620.00 CHF
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15945739
|
enQuireBio™
QP5227-1MG |
1 mg |
5935.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
NP_000451.1 | |
Thrombopoietin / THPO Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Shows bioactivity at a concentration of 5 ng/mL in the MO7e cell proliferaiton assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 2 x 10^5 units/mg. | |
Human | |
Untagged | |
10 mM sodium phosphate, pH 7.5 |
7066 | |
Research Use Only | |
THPO | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSPAPPACDL RVLSKLLRDS HVLHSRLSQC PEVHPLPTPV LLPAVDFSLG EWKTQMEETK AQDILGAVTL LLEGVMAARG QLGPTCLSSL LGQLSGQVRL LLGALQSLLG TQLPPQGRTT AHKDPNAIFL SFQHLLRGKV RFLMLVGGST LCVRRAPPTT AVPSRTSLVL TLNEL | |
Greater than 90 as determined by SDS-PAGE. |