Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human THAP3 Protein
A cDNA sequence encoding the THAP3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Name | THAP3 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15964549
|
enQuireBio™
QP13740-2UG |
2 μg |
131.00 CHF
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15944549
|
enQuireBio™
QP13740-10UG |
10 μg |
203.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15954549
|
enQuireBio™
QP13740-1MG |
1 mg |
7525.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
THAP3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The THAP3 solution contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 2mM DTT and 50% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMPKSCAA RQCCNRYSSR RKQLTFHRFP FSRPELLKEW VLNIGRGNFK PKQHTVICSE HFRPECFSAF GNRKNLKHNA VPTVFAFQDP TQQVRENTDP ASERGNASSS QKEKVLPEAG AGEDSPGRNM DTALEELQLP PNAEGHVKQV SPRRPQATEA VGRPTGPAGL RRTPNKQPSD HSYALLDLDS LKKKLFLTLK ENEKLRKRLQ AQRLVMRRMS SRLRACKGHQ GLQARLGPEQ QS | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |