Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TGFB3 Protein
Recombinant Protein
107.00 CHF - 7090.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001316867.1
Gen-ID (Entrez) 7043
Name TGFB3 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15985759
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP5237-2UG
2 μg
107.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15965759
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP5237-10UG
10 μg
251.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15955759
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP5237-100UG
100 μg
955.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15995759
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP5237-500UG
500 μg
4315.00 CHF
500 Mikrogramm
View alternative products
Save Up to 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
15975759
View Documents Promotion Details
enQuireBio™
QP5237-1MG
1 mg
7090.00 CHF
1 Milligramm
View alternative products
Save Up to 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
Specifications
NP_001316867.1
TGFB3 Protein
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MALDTNYCFR NLEENCCVRP LYIDFRQDLG WKWVHEPKGY YANFCSGPCP YLRSADTTHS TVLGLYNTLN PEASASPCCV PQDLEPLTIL YYVGRTPKVE QLSNMVVKSC KCS
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
7043
Research Use Only
TGFB3
Human
Untagged
10 mM acetic acid and 20% Ethanol at a concentration of 0.25 mg/mL