Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TFB2M Protein
A cDNA sequence encoding the TFB2M was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Name TFB2M Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15904519
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13728-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15984509
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13728-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15994509
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13728-1MG
1 mg
7525.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
TFB2M Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
TFB2M protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAGRFCI LGSEAATRKH LPARNHCGLS DSSPQLWPEP DFRNPPRKAS KASLDFKRYV TDRRLAETLA QIYLGKPSRP PHLLLECNPG PGILTQALLE AGAKVVALES DKTFIPHLES LGKNLDGKLR VIHCDFFKLD PRSGGVIKPP AMSSRGLFKN LGIEAVPWTA DIPLKVVGMF PSRGEKRALW KLAYDLYSCT SIYKFGRIEV NMFIGEKEFQ KLMADPGNPD LYHVLSVIWQ LACEIKVLHM EPWSSFDIYT RKGPLENPKR RELLDQLQQK LYLIQMIPRQ NLFTKNLTPM NYNIFFHLLK HCFGRRSATV IDHLRSLTPL DARDILMQIG KQEDEKVVNM HPQDFKTLFE TIERSKDCAY KWLYDETLED R
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.