Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TEF Protein
A cDNA sequence encoding the TEF was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 1735.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 7008
Name TEF Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Gensymbol TEF
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15974479
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13717-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15964479
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13717-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15954479
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13717-100UG
100 μg
1735.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
7008
Research Use Only
TEF
Human
His
The TEF solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol.
TEF Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSDAGGG KKPPVDPQAG PGPGPGRAAG ERGLSGSFPL VLKKLMENPP REARLDKEKG KEKLEEDEAA AASTMAVSAS LMPPIWDKTI PYDGESFHLE YMDLDEFLLE NGIPASPTHL AHNLLLPVAE LEGKESASSS TASPPSSSTA IFQPSETVSS TESSLEKERE TPSPIDPNCV EVDVNFNPDP ADLVLSSVPG GELFNPRKHK FAEEDLKPQP MIKKAKKVFV PDEQKDEKYW TRRKKNNVAA KRSRDARRLK ENQITIRAAF LEKENTALRT EVAELRKEVG KCKTIVSKYE TKYGPL
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.