Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TDP1 Protein
A cDNA sequence encoding the TDP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 55775 |
---|---|
Name | TDP1 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | TDP1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15974469
|
enQuireBio™
QP13715-HIS-1UG |
1 μg |
131.00 CHF
1 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15904479
|
enQuireBio™
QP13715-HIS-EC-5UG |
5 μg |
131.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15984469
|
enQuireBio™
QP13715-HIS-20UG |
20 μg |
203.00 CHF
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15994469
|
enQuireBio™
QP13715-HIS-50UG |
50 μg |
1735.00 CHF
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15964469
|
enQuireBio™
QP13715-HIS-1MG |
1 mg |
3905.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
55775 | |
Research Use Only | |
TDP1 | |
Human | |
His | |
The TDP1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M urea and 10% glycerol. |
TDP1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSQEGDYGRW TISSSDESEE EKPKPDKPST SSLLCARQGA ANEPRYTCSE AQKAAHKRKI SPVKFSNTDS VLPPKRQKSG SQEDLGWCLS SSDDELQPEM PQKQAEKVVI KKEKDISAPN DGTAQRTENH GAPACHRLKE EEDEYETSGE GQDIWDMLDK GNPFQFYLTR VSGVKPKYNS GALHIKDILS PLFGTLVSSA QFNYCFDVDW LVKQYPPEFR KKPILLVHGD KREAKAHLHA QAKPYENISL CQAKLDIAFG THHTKMMLLL YEEGLRVVIH TSNLIHADWH QKTQGTHL | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |