Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TBCB Protein
A cDNA sequence encoding the TBCB was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name TBCB Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15984409
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13696-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15974409
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13696-25UG
25 μg
203.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15964409
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13696-1MG
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
TBCB Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The TBCB solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 100mM Nacl and 20% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMEVTGV SAPTVTVFIS SSLNTFRSEK RYSRSLTIAE FKCKLELLVG SPASCMELEL YGVDDKFYSK LDQEDALLGS YPVDDGCRIH VIDHSGARLG EYEDVSRVEK YTISQEAYDQ RQDTVRSFLK RSKLGRYNEE ERAQQEAEAA QRLAEEKAQA SSIPVGSRCE VRAAGQSPRR GTVMYVGLTD FKPGYWIGVR YDEPLGKNDG SVNGKRYFEC QAKYGAFVKP AVVTVGDFPE EDYGLDEI
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.