Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TAF9 Protein
A cDNA sequence encoding the TAF9 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name TAF9 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15984379
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13686-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15974379
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13686-20UG
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15964379
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13686-1MG
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
TAF9 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
TAF9 Human solution (0.5 mg/1ml) containing 20mM Trsi HCL pH 8.0, 1mM DTT and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MLLPNILLTG TPGVGKTTLG KELASKSGLK YINVGDLARE EQLYDGYDEE YDCPILDEDR VVDELDNQMR EGGVIVDYHG CDFFPERWFH IVFVLRTDTN VLYERLETRG YNEKKLTDNI QCEIFQVLYE EATASYKEEI VHQLPSNKPE ELENNVDQIL KWIEQWIKDH NS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.