Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TAC3 Protein
A cDNA sequence encoding the TAC3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name TAC3 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15974359
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13680-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15964359
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13680-25UG
25 μg
203.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15954359
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13680-1MG
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
TAC3 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The TAC3 solution contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 20% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH QSFGAVCKEP QEEVVPGGGR SKRDPDLYQL LQRLFKSHSS LEGLLKALSQ ASTDPKESTS PEKRDMHDFF VGLMGKRSVQ PDSPTDVNQE NVPSFGILKY PPRAE
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.