Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SULT1E1 Protein
A cDNA sequence encoding the SULT1E1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name | SULT1E1 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15984249
|
enQuireBio™
QP13645-5UG |
5 μg |
131.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15974249
|
enQuireBio™
QP13645-25UG |
25 μg |
203.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15964249
|
enQuireBio™
QP13645-1MG |
1 mg |
3905.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
SULT1E1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The SULT1E1 protein solution contains 20mM Tris-HCl, pH 8 and 20% Glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MNSELDYYEK FEEVHGILMY KDFVKYWDNV EAFQARPDDL VIATYPKSGT TWVSEIVYMI YKEGDVEKCK EDVIFNRIPF LECRKENLMN GVKQLDEMNS PRIVKTHLPP ELLPASFWEK DCKIIYLCRN AKDVAVSFYY FFLMVAGHPN PGSLPEFVEK FMQGQVPYGS WYKHVKSWWE KGKSPRVLFL FYEDLKEDIR KEVIKLIHFL ERKPSEELVD RIIHHTSFQE MKNNPSTNYT TLPDEIMNQK LSPFMRKGIT GDWKNHFTVA LNEKFDKHYE QQMKESTLKF RTEILEHHHH HH | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |