Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SULT1A2 Protein
A cDNA sequence encoding the SULT1A2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name | SULT1A2 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15964239
|
enQuireBio™
QP13641-5UG |
5 μg |
131.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15954239
|
enQuireBio™
QP13641-20UG |
20 μg |
203.00 CHF
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15944239
|
enQuireBio™
QP13641-1MG |
1 mg |
3905.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
SULT1A2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
SULT1A2 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 10% glycerol and 0.1M NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MELIQDISRP PLEYVKGVPL IKYFAEALGP LQSFQARPDD LLISTYPKSG TTWVSQILDM IYQGGDLEKC HRAPIFMRVP FLEFKVPGIP SGMETLKNTP APRLLKTHLP LALLPQTLLD QKVKVVYVAR NAKDVAVSYY HFYHMAKVYP HPGTWESFLE KFMAGEVSYG SWYQHVQEWW ELSRTHPVLY LFYEDMKENP KREIQKILEF VGRSLPEETV DLMVEHTSFK EMKKNPMTNY TTVRREFMDH SISPFMRKGM AGDWKTTFTV AQNERFDADY AEKMAGCSLS FRSEL | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |