Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human STYX Protein
A cDNA sequence encoding the STYX was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Name | STYX Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15944229
|
enQuireBio™
QP13638-HIS-1UG |
1 μg |
131.00 CHF
1 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15954229
|
enQuireBio™
QP13638-HIS-2UG |
2 μg |
131.00 CHF
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15974229
|
enQuireBio™
QP13638-HIS-5UG |
5 μg |
203.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15924229
|
enQuireBio™
QP13638-HIS-10UG |
10 μg |
203.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15964229
|
enQuireBio™
QP13638-HIS-50UG |
50 μg |
1590.00 CHF
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15934229
|
enQuireBio™
QP13638-HIS-1MG |
1 mg |
7525.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
STYX Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The STYX solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 30% glycerol, 1mM DTT and 0.1M NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMEDVKL EFPSLPQCKE DAEEWTYPMR REMQEILPGL FLGPYSSAMK SKLPVLQKHG ITHIICIRQN IEANFIKPNF QQLFRYLVLD IADNPVENII RFFPMTKEFI DGSLQMGGKV LVHGNAGISR SAAFVIAYIM ETFGMKYRDA FAYVQERRFCINPNAGFVHQ LQEYEAIYLA KLTIQMMSPL QIERSLSVHS GTTGSLKRTH EEEDDFGTMQ VATAQNG | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |